Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Point de fusion: >210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066429 Numéro CAS: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 97.5 to 102.5 % |
Loss on drying | 4.0 to 6.9 % (1g,150°C,6h) |
Sulfated ash | ≤0.3 % |