Imprimer
Acide 4-formylbenzoïque 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide téréphtalaldehydique
154580050 154580250 154581000
ACRO154580050EA 39.2 EUR
ACRO154580050 ACRO154580250 ACRO154581000
Acide 4-formylbenzoïque 96%
Acide 4-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006951
Numéro CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure