Imprimer
Acide undéc-10-énoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
154492500 154495000 154490025
ACRO154492500EA 53 EUR
ACRO154492500 ACRO154495000 ACRO154490025
Acide undéc-10-énoïque 99%
Acide undéc-10-énoïque
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Point d'ébullition: 275 °C (760 mmHg)
Densité: 0,911 g/cm³
Point éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004442
Numéro CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Indice Merck: 12,09983
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure