Imprimer
1,5-Diphénylcarbazone pour analyse colorimétrique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
154450100 154450500
ACRO154450100EA 112 EUR
ACRO154450100 ACRO154450500
1,5-Diphénylcarbazone pour analyse colorimétrique
1,5-Diphénylcarbazone
Formule: C₁₃H₁₂N₄O
Point d'ébullition: 440 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…157 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003024
Numéro CAS: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Indice Merck: 12,03380
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥35 % (Diphenylcarbazone basis)
Suitability (for Hg determination) Passes test
NMR (1H-NMR) Consistent with structure