Imprimer
Bromoacétate de tert-butyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
154340100 154340500 154342500
ACRO154340100EA 60.3 EUR
ACRO154340100 ACRO154340500 ACRO154342500
Bromoacétate de tert-butyle 99%
Bromoacétate de tert-butyle
Formule: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Point d'ébullition: 50 °C (10 mmHg)
Densité: 1,338 g/cm³
Point éclair: 49 °C
Numéro MDL: MFCD00000188
Numéro CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure