Imprimer

2-Tolualdéhyde 98% Stabilised

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde

152431000 152432500 152430250
ACRO152431000EA 161 EUR
ACRO152431000 ACRO152432500 ACRO152430250
2-Tolualdéhyde 98% Stabilised
2-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
Poids moléculaire: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.039 g/cm³
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003338
Numéro CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Indice Merck: 12,09665

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % hydroquinone


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR