Imprimer
2-Thiouracile 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione
151840050 151841000 151845000
ACRO151840050EA 32 EUR
ACRO151840050 ACRO151841000 ACRO151845000
2-Thiouracile 99%
2-Thiouracile
Formule: C₄H₄N₂OS
Poids moléculaire: 128.15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006039
Numéro CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
UN: 3077
Indice Merck: 12,09504
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥98.0 %
Appearance of solution (0.5% in 1M NaOH) Clear to light hazy
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm