Imprimer
4-(Dimethylamino)azobenzène, pur qualité Indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
151401000 151400250 151405000
ACRO151401000EA 258 EUR
ACRO151401000 ACRO151400250 ACRO151405000
4-(Dimethylamino)azobenzène, pur qualité Indicateur
4-(Dimethylamino)azobenzène
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Poids moléculaire: 225.29 g/mol
Point d'ébullition: 371
Point de fusion: 111…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008308
Numéro CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,03279
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Appearance of solution (0.1% soln. in ethanol) clear
Visual transition interval from pH 2.9 (red) to pH 4.0 (yellow)