Acide crotonique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₆O₂ Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg) Point de fusion: 72 °C Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002701 Numéro CAS: 107-93-7 EINECS: 203-533-9 UN: 2823 ADR: 8,III Indice Merck: 13,02625 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.7 % |
GC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |