1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorobutanol hemihydraté
Formule:
C₈H₁₆Cl₆O₃ Poids moléculaire: 372.93 g/mol Point d'ébullition: 173…175 °C (760 mmHg) Point de fusion: 75…79 °C Point éclair: 100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179352 Numéro CAS: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % (ex Cl) |
Water | 4.5 to 5.5 % (K.F.) |