Imprimer
Ether monobutylique du diéthylèneglycol 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
149710010 149710025 149710100
ACRO149710010EA 58.8 EUR
ACRO149710010 ACRO149710025 ACRO149710100
Ether monobutylique du diéthylèneglycol 99+%
Ether monobutylique du diéthylèneglycol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 231 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0,955 g/cm³
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002881
Numéro CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Indice Merck: 13,01556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.952 to 0.958
Acidity (CH3COOH) ≤0.05 %