Orthoformiate de triméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₁₀O₃ Point d'ébullition: 101…102 °C (760 mmHg) Point de fusion: –53 °C Densité: 0,97 g/cm³ Point éclair: 13 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008483 Numéro CAS: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3271 ADR: 3,II Indice Merck: 12,07012 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Elemental Analysis | 8.51 to 9.21 % (N) |