Imprimer
Dichloroacétate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
148621000 148625000
ACRO148621000EA 27.5 EUR
ACRO148621000 ACRO148625000
Dichloroacétate de méthyle 99%
Dichloroacétate de méthyle
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,381 g/cm³
Point éclair: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00000843
Numéro CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
UN: 2299
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4411 to 1.4431 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %