Imprimer
Cyclohexyl(méthyl)amine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
146990050 146992500 146990010
ACRO146990050EA 35.1 EUR
ACRO146990050 ACRO146992500 ACRO146990010
Cyclohexyl(méthyl)amine 98%
Cyclohexyl(méthyl)amine
Formule: C₇H₁₅N
Point d'ébullition: 149 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003832
Numéro CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %