Imprimer
N-(4-Bromobutyl)phtalimide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
146290100 146290500
ACRO146290100EA 131 EUR
ACRO146290100 ACRO146290500
N-(4-Bromobutyl)phtalimide 98%
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
Poids moléculaire: 282.14 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005905
Numéro CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %