Imprimer
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
146010250 146011000 146015000
ACRO146010250EA 53 EUR
ACRO146010250 ACRO146011000 ACRO146015000
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium 98%
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀ClOP
Point d'ébullition: 413 °C
Point de fusion: 195…197 °C
Point éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011800
Numéro CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %