(±)-γ-Valérolactone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
Formule:
C₅H₈O₂ Point d'ébullition: 207…208 °C (760 mmHg) Point de fusion: –31 °C Densité: 1,05 g/cm³ Point éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005400 Numéro CAS: 108-29-2 EINECS: 203-569-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |