Imprimer
Iodure de triméthylsulfonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
140250250 140251000 140255000
ACRO140250250EA 49.4 EUR
ACRO140250250 ACRO140251000 ACRO140255000
Iodure de triméthylsulfonium 98%
Iodure de triméthylsulfonium
Formule: C₃H₉IS
Poids moléculaire: 204.07 g/mol
Point de fusion: 215…220 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011632
Numéro CAS: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥96.0 %