Chlorure de trimethylammonium 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Triméthylamine chlorhydrate
Formule:
C₃H₁₀ClN Poids moléculaire: 95,57 g/mol Point de fusion: 283…284 °C |
Numéro MDL:
MFCD00012478 Numéro CAS: 593-81-7 EINECS: 209-810-0 Indice Merck: 12,09841 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +26.5° to +30.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |