Imprimer
Orthoformiate de triéthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
139660010 139660025 139661000 139660250
ACRO139660010EA 97.2 EUR
ACRO139660010 ACRO139660025 ACRO139661000 ACRO139660250
Orthoformiate de triéthyle 98%
Orthoformiate de triéthyle
Formule: C₇H₁₆O₃
Point d'ébullition: 146 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,89 g/cm³
Point éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009230
Numéro CAS: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,07012
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %