Imprimer
Acide p-tolylacétique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (4-méthylphényl)acétique
139120250 139120050 139121000
ACRO139120250EA 72.9 EUR
ACRO139120250 ACRO139120050 ACRO139121000
Acide p-tolylacétique 99%
Acide p-tolylacétique
Formule: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 265…267 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004353
Numéro CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 93 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %