Acide m-tolylacétique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide (3-méthylphényl)acétique
Formule:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Poids moléculaire: 150.18 g/mol Point de fusion: 61…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004340 Numéro CAS: 621-36-3 EINECS: 210-683-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 66 °C |
HPLC | ≥96.0 % |