Imprimer
Thiophène-2-méthanol 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
138860250 138861000
ACRO138860250EA 75.2 EUR
ACRO138860250 ACRO138861000
Thiophène-2-méthanol 99+%
Thiophène-2-méthanol
Formule: C₅H₆OS
Point d'ébullition: 206…207 °C (761 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0,9 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005454
Numéro CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %