Imprimer
Thiophène-2-carbohydrazide 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO138850250EA 248 EUR
ACRO138850250 ACRO138850050
Thiophène-2-carbohydrazide 97%
Thiophène-2-carbohydrazide
Formule: C₅H₆N₂OS
Poids moléculaire: 142,18 g/mol
Point de fusion: 136…139 °C
Numéro MDL: MFCD00005435
Numéro CAS: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
GC ≥96.0 %