Imprimer
Acide 3,3'-thiodipropionique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3-Thiodipropionic acid
138750250 138755000 138750025
ACRO138750250EA 29.6 EUR
ACRO138750250 ACRO138755000 ACRO138750025
Acide 3,3'-thiodipropionique 99%
Acide 3,3'-thiodipropionique
Formule: C₆H₁₀O₄S
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…133 °C
Densité: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002781
Numéro CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Indice Merck: 12,09468
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure