Imprimer
D(-)-Ribose 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
132360250 132361000 132360050 132365000
ACRO132360250EA 109 EUR
ACRO132360250 ACRO132361000 ACRO132360050 ACRO132365000
D(-)-Ribose 99+%
D(-)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…92 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135453
Numéro CAS: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Indice Merck: 12,08371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (40°C, 5 h, 20 Torr)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -19.2° to -20.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm