Imprimer
3-Pyridylméthanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
132000050 132001000
ACRO132000050EA 30.6 EUR
ACRO132000050 ACRO132001000
3-Pyridylméthanol 98%
3-Pyridylméthanol
Formule: C₆H₇NO
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.124 g/cm³
Point éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006407
Numéro CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Indice Merck: 12,06614
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5425 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %