Imprimer
Acide propiolique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
131500100 131500250 131501000
ACRO131500100EA 135 EUR
ACRO131500100 ACRO131500250 ACRO131501000
Acide propiolique 98%
Acide propiolique
Formule: C₃H₂O₂
Point d'ébullition: 153…157 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1,13 g/cm³
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004360
Numéro CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,08006
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1,4305 to 1,4345 (20 °C, 589 nm)
Titration with NaOH 97,5 to 102,5 %