Phtalaldéhyde 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
o-Phtalaldéhyde, OPA
Formule:
C₈H₆O₂ Point d'ébullition: 83…84 °C (1hPa) Point de fusion: 54…57 °C Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 132 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003335 Numéro CAS: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 UN: 2923 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Powder or crystals and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥98.0 % |