cis-9-Octadecène-1-ol ca, 60%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
cis-Octadec-9-ène-1-ol
Formule:
C₁₈H₃₆O Point d'ébullition: 207 °C (13 mmHg) Point de fusion: 5 °C Densité: 0,84 g/cm³ Point éclair: 170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002993 Numéro CAS: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Indice Merck: 12,06968 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | 60 % Typical |