Diméthylsulfone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl sulphone, Dimethylsulphone
Formule:
C₂H₆O₂S Point d'ébullition: 238 °C (760 mmHg) Point de fusion: 107…111 °C Densité: 1,17 g/cm³ (110 °C) Point éclair: 143 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007566 Numéro CAS: 67-71-0 EINECS: 200-665-9 Indice Merck: 13,03284 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |