2,2'-Méthyliminodiéthanol 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa) Point de fusion: –21 °C Densité: 1,038 g/cm³ Point éclair: 138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002848 Numéro CAS: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4675 to 1.4695 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥99.0 % |