Chloroformiate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₃ClO₂ Point d'ébullition: 70…72 °C (760 mmHg) Point de fusion: –61 °C Densité: 1,223 g/cm³ Point éclair: 5 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000639 Numéro CAS: 79-22-1 EINECS: 201-187-3 UN: 1238 ADR: 6.1, Indice Merck: 12,06123 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |