Imprimer

4-Méthylpyrocatéchol 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 4-Methylbenzene-1,2-diol, 4-Methylcatechol

126510050 126510250 126511000 126515000
ACRO126510050EA 29.7 EUR
ACRO126510050 ACRO126510250 ACRO126511000 ACRO126515000
4-Méthylpyrocatéchol 98%
4-Méthylpyrocatéchol
Formule: C₇H₈O₂
Poids moléculaire: 124.14 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 62…69 °C
Point éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002205
Numéro CAS: 452-86-8
EINECS: 207-214-5

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR