Isoprène 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Méthyl-1,3-butadiène, 2-Méthylbuta-1,3-diène
Formule:
C₅H₈ Point d'ébullition: 34 °C (1013 hPa) Point de fusion: –146 °C Densité: 0,68 g/cm³ Point éclair: –48 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008600 Numéro CAS: 78-79-5 EINECS: 201-143-3 UN: 1218 ADR: 3,I Indice Merck: 13,05220 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 100 to 250 ppm 4-tert-Butylcatechol |