Imprimer
Indazole 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
122120050 122120250
ACRO122120050EA 115 EUR
ACRO122120050 ACRO122120250
Indazole 96%
Indazole
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 270 °C (743 mmHg)
Point de fusion: 146…150 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005691
Numéro CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Indice Merck: 13,04961
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Titration with HClO4 ≥95 %