Imprimer
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 76.2 EUR
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique 98%
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 208 - 210 °C (14 -rr)
Point de fusion: 126…130 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002778
Numéro CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %