Imprimer
6-Méthyl-2-thiouracile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthylthiouracile
121305000 121300025
ACRO121305000EA 122 EUR
ACRO121305000 ACRO121300025
6-Méthyl-2-thiouracile 98%
6-Méthyl-2-thiouracile
Formule: C₅H₆N₂OS
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 330 °C (déc.)
Densité: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006040
Numéro CAS: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Indice Merck: 12,06210
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %