Imprimer
Acide 5-hydroxyindole-3-ylacétique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
121280010 121282500 121280050
ACRO121280010EA 303 EUR
ACRO121280010 ACRO121282500 ACRO121280050
Acide 5-hydroxyindole-3-ylacétique 99%
Acide 5-hydroxyindole-3-ylacétique
Formule: C₁₀H₉NO₃
Poids moléculaire: 191.19 g/mol
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005639
Numéro CAS: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %