Imprimer
Alcool fulfurylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Furfurol
119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 90.9 EUR
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Alcool fulfurylique 98%
Alcool fulfurylique
Formule: C₅H₆O₂
Poids moléculaire: 98.1 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.13 g/cm³
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003252
Numéro CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,04326
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %