Propiolate d'éthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₆O₂ Point d'ébullition: 120 °C (760 mmHg) Point de fusion: 9 °C Densité: 0,968 g/cm³ Point éclair: 23 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009184 Numéro CAS: 623-47-2 EINECS: 210-795-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |