Phénylpropiolate d'éthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₀O₂ Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa) Point de fusion: 60 °C Densité: 1,05 g/cm³ Point éclair: >112 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009185 Numéro CAS: 2216-94-6 EINECS: 218-703-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥94 % |