Imprimer
2,5-Diphényloxazole 99% pour scintillation
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): PPO, 2,5-Diphényl-1,3-oxazole
117380250 117381000 117385000 117380025
ACRO117380250EA 49.2 EUR
ACRO117380250 ACRO117381000 ACRO117385000 ACRO117380025
2,5-Diphényloxazole 99% pour scintillation
2,5-Diphényloxazole
Formule: C₁₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005306
Numéro CAS: 92-71-7
EINECS: 202-181-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 72 °C
Additional info background: < 25 cpm
HPLC ≥98.5 %
UV transmittance ≥85 % (40% in toluene)
Color of solution ≤50 APHA (40% in toluene)
Carbonyl compounds ≤0.002 % (acetone)
Titrable acid or base ≤0.0001 meq/g