4,5-Dichloro-o-phénylènediamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,5-Dichloro-1,2-phénylènediamine, 4,5-Dichlorobenzène-1,2-diamine
Formule:
C₆H₆Cl₂N₂ Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa) Point de fusion: 162…163 °C |
Numéro MDL:
MFCD00007723 Numéro CAS: 5348-42-5 EINECS: 226-305-0 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |