Imprimer
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
113631000 113635000
ACRO113631000EA 57 EUR
ACRO113631000 ACRO113635000
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique 97%
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Point d'ébullition: 160 °C (,4 mmHg)
Point de fusion: 137…141 °C
Densité: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004300
Numéro CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Indice Merck: 13,02825
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %