Imprimer
Chlorure de 4-bromopyridinium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
107420050 107420250
ACRO107420050EA 108 EUR
ACRO107420050 ACRO107420250
Chlorure de 4-bromopyridinium 98%
Chlorure de 4-bromopyridinium
Formule: C₅H₅BrClN
Point de fusion: 313…315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012828
Numéro CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow-pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)