Imprimer
N-(3-Bromopropyl)phtalimide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
107390250 107391000
ACRO107390250EA 49.7 EUR
ACRO107390250 ACRO107391000
N-(3-Bromopropyl)phtalimide 98%
N-(3-Bromopropyl)phtalimide
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Point d'ébullition: 433 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…76 °C
Numéro MDL: MFCD00005904
Numéro CAS: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %