Imprimer
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
106210250 106211000 106215000
ACRO106210250EA 50.7 EUR
ACRO106210250 ACRO106211000 ACRO106215000
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium 99%
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₅H₂₂ClP
Point de fusion: 337 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011913
Numéro CAS: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
UN: 3464
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %