Imprimer
5-Benzyloxyindole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
106090050 106090250
ACRO106090050EA 61.7 EUR
ACRO106090050 ACRO106090250
5-Benzyloxyindole 95%
5-Benzyloxyindole
Formule: C₁₅H₁₃NO
Point d'ébullition: 165 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 96…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005676
Numéro CAS: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≤6 % Toluene
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g