Imprimer
1-Phénylbutane-1,3-dione 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
105690500 105692500
ACRO105690500EA 78.5 EUR
ACRO105690500 ACRO105692500
1-Phénylbutane-1,3-dione 98%
1-Phénylbutane-1,3-dione
Formule: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…58 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008786
Numéro CAS: 93-91-4
EINECS: 202-286-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %